Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Bromoacetophenone | Avantor
2'-Bromoacetophenone
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2'-Bromoacetophenone
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2'-Bromoacetophenone
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  o-Bromoacetophenone
  • Numero CAS:2142-69-0
  • Formula:C₈H₇BrO
  • Numero MDL:MFCD00000067
  • Molecular Weight:199.05 g/mol
  • Punto di ebollizione:249 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1,476 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:218-398-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource