Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone 98%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone 98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Hydrocortisone 98%
4 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:50-23-7
  • Formula:C₂₁H₃₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00011654
  • Molecular Weight:362.47 g/mol
  • Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:212…217 °C
  • Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-020-1
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    212 to 217 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 44.30
    SFr. 44.30
    1 * 1 g
       SFr. 44.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO352450010
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 167.00
    SFr. 167.00
    1 * 5 g
       SFr. 167.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO352450050
  • Bottiglia di vetro
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 622.00
    SFr. 622.00
    1 * 25 g
       SFr. 622.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO352450250
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 1’870.00
    SFr. 1’870.00
    1 * 100 g
       SFr. 1’870.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO352451000
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..