Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrocortisone, Millipore® | Avantor
Hydrocortisone, Millipore®
Glass bottle for solids, 25 mg
Codice catalogo 386698-25
Nome del fornitore:   Merck Millipore (Calbiochem‎)
Hydrocortisone, Millipore®
Codice catalogo 386698-25
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Numero CAS:  50-23-7
Hydrocortisone, Millipore®
Glass bottle for solids, 25 mg
Numero CAS:  50-23-7
Price
SFr. 128.00
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:50-23-7
  • Formula:C₂₁H₃₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00011654
  • Molecular Weight:362.47 g/mol
  • Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:202…204 °C
  • Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-020-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 mg
Specifiche