Hydrocortisone, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 g
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Hydrocortisone, Millipore®
Codice catalogo 3867-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 50-23-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-23-7
- Formula:C₂₁H₃₀O₅
- Numero MDL:MFCD00011654
- Molecular Weight:362.47 g/mol
- Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:202…204 °C
- Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-020-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g