Orders LinkContactUsLinkComponent
Triphosgene
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo MOLEM19441560
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Triphosgene
Codice catalogo MOLEM19441560
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  32315-10-9
Triphosgene
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  32315-10-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Bis(trichloromethyl) carbonate
  • Numero CAS:32315-10-9
  • Formula:C₃Cl₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00062848
  • Molecular Weight:296.75 g/mol
  • Punto di ebollizione:203 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:77…81 °C
  • Densità:1,629 g/cm³ (80 °C)
  • EINECS:250-986-3
  • UN:2928
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g
Specifiche