1,4-Ditioeritritolo
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:6892-68-8
Formula:C₄H₁₀O₂S₂
Numero MDL:MFCD00063750
:154.25 g/mol
Punto di ebollizione:286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:82…83 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:229-998-8
:GHS07
Frequently Bought Together