Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
1,4-Dithioerythritol
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
233152-5
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
233152-5
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Tipo di conf.:
Bottiglia di vetro
Conf:
5 g
Seq:
3173
:
:
154.25 g/mol
:
286 °C (1013 hPa)
:
82…83 °C
:
229-998-8
:
GHS07
:
Ambiente
:
6892-68-8
:
C₄H₁₀O₂S₂
:
MFCD00063750