Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Tyrosine
D-(+)-Tyrosine
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
D-(+)-Tyrosine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  H-D-Tyr-OH
  • Numero CAS:556-02-5
  • Formula:C₉H₁₁NO₃
  • Numero MDL:MFCD00063073
  • Molecular Weight:181.19 g/mol
  • IndexMerck:12,09970
  • Punto di ebollizione:351 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:285 °C
  • EINECS:209-112-6
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource