Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicina
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Bicina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • Punto di fusione:185…192 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-755-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 59.40
    SFr. 59.40
    1 * 50 g
       SFr. 59.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 190.80
    SFr. 190.80
    1 * 250 g
       SFr. 190.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource