Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicina
Bicina
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo MOLEM12063561
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Bicina
Codice catalogo MOLEM12063561
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  150-25-4
Bicina
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  150-25-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • Punto di fusione:185…192 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-755-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g