Orders LinkContactUsLinkComponent
Giare, con coperchio
Giare, con coperchio
25 ml, 47 mm, 32 mm
Codice catalogo 216-3185
Nome del fornitore:   Brand
Giare, con coperchio
Codice catalogo 216-3185
Nome del fornitore:  Brand
Giare, con coperchio
Giare, con coperchio
25 ml, 47 mm, 32 mm
Price
SFr. 324.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, with LDPE lid.
  • Conical shape
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifiche
  • Ø est:
    47 mm
  • Capacità:
    25 ml
  • Altezza:
    32 mm