Dropping pipettes
1,8 ml, 98 mm, 250/confezione
Codice catalogo BRND125400
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
LDPE. Dropping pipette with integrated pipetting bulb.
Specifiche
- Confezione:250/confezione
- Capacità:1,8 ml
- Lunghezza:98 mm