Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinder, Nalgene®
Hydrometer cylinder, Nalgene®
500 ml
Codice catalogo NALG6230-0500
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Hydrometer cylinder, Nalgene®
Codice catalogo NALG6230-0500
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Hydrometer cylinder, Nalgene®
Hydrometer cylinder, Nalgene®
500 ml
Price
SFr. 55.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PMP, clear.
  • Superior chemical resistance
  • With broad base
  • Good temperature resistance
PMP protect against breakage with the hydrometer cylinder. Lighter in weight than glass. This transparent, autoclavable cylinder can also be used as a lactometer cylinder.
Specifiche
  • Capacità:
    500 ml
  • Cat. No.:
    NALG6230-0500
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)