Dropping pipettes, Nalgene®
Pipetta contagocce Nalgene®, monouso, 1,6 ml, 30 - 35, 68 mm
Codice catalogo NALG6219-0068
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dropping pipettes, Nalgene®
Codice catalogo NALG6219-0068
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
LDPE. Moulded in one piece. Non wetting material, tapered tip, and bellows-type bulb provide excellent drop formation.
- Delivers 30 to 35 drops per ml
- Safe and economical
- Easy to clean for repeatable performance
- Chemically compatible with most acids, bases and alcohols
Specifiche
- Capacità:1,6 ml
- Descrizione:Pipetta contagocce Nalgene®, monouso
- Lunghezza:68 mm
- Gocce per ml:30 - 35
- Cat. No.:NALG6219-0068
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)