ContactUsLinkComponent
Acetonitrile ≥99.8% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
Acetonitrile ≥99.8% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
  9255-02
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Acetonitrile ≥99.8% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
  9255-02
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 5
  • FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):
    ≤5
  • ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):
    ≤10
  • Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water):
    ≥99.8 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.3
  • Titrable Base (µeq/g):
    ≤0.6
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.05 %
 :
 :41.05 g/mol
 :13,00071
 :81.6 °C (1013 hPa)
 :–45.7 °C
 :0.782 g/cm³ (20 °C)
 :2 °C (closed cup)
 :Ambiente
 :200-835-2
 :1648
 :3,II
 :Packaged under inert gas.
 :01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
 :75-05-8
 :H₃CCN
 :MFCD00001878