ContactUsLinkComponent
Acetonitrile, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Infiammabile
Irritante
Acetonitrile, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore:  Avantor
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Infiammabile
Irritante
Acetonitrile, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore:  Avantor
   Opzioni sostenibili disponibili
Specifiche
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
  • ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water):
    ≥99.5 %
  • Appearance:
    Passes Test
  • ACS - Color (APHA):
    ≤10
  • ACS - Residue after Evaporation:
    ≤1 ppm
  • ACS - Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.8
  • ACS - Titrable Base (µeq/g):
    ≤0.6
  • ACS - Water (by KF, coulometric):
    ≤10.0 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together