Acetonitrile ≥99.9%, super gradient grade for HPLC, far-UV
42879.K2
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
:
:41.05 g/mol
:14,70
:80…82 °C
:–48 °C…–45 °C
:0.786
:5 °C (41 °F)
:Ambiente
:200-835-2
:1648
:3,II
:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
:75-05-8
:H₃CCN
:MFCD00001878