Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Acetonitrile 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. per HPLC
Acetonitrile 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. per HPLC
Catalog # ACRO325730010
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
undefined
Acetonitrile 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. per HPLC
Catalog # ACRO325730010
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Refractive index:
    1.3430 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.01 %
  • Density:
    (20/20°C) 0.780 to 0.783
  • Additional info:
    filtered through 0.2 µ membrane filter
  • GC:
    ≥99.85 %
  • UV:
    at 190 nm A: ≤1.00
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity:
    ≤0.0008 meq/g
  • Alkalinity:
    ≤0.6 µeq/g
  • Gradient analysis:
    :
  • Absorbance largest eluted peak:
    ≤0.01 A.U.
  • LC Suitab. Absorbance:
    passes test
  • LC Suitab. Gradient elution:
    passes test
Specification Test Results
About this item
 :
 :41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Boiling Pt:81…82 °C (760 mmHg)
Melting Pt:–46 °C
Density:0.781 g/cm³
Flash Pt:2 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
 :GHS07
 :GHS02
CAS Number:75-05-8
Formula:H₃CCN
MDL Number:MFCD00001878