ContactUsLinkComponent
Dispenser per panni KIMTECH* WETTASK*
Dispenser per panni KIMTECH* WETTASK*
  115-2076
undefined
Dispenser per panni KIMTECH* WETTASK*
  115-2076
  • Descrizione:
    Dispenser a cestello, 4,5 l, blu
  • Conf:
    4
Dispenser a cestello per panni in rotoli KIMTECH* WETTASK*. Il cestello si apre e si rifornisce facilmente con panni e igienizzanti/soluzioni detergenti. Questo sistema chiuso riduce la contaminazione incrociata, i composti organici volatili e gli spruzzi.
  • Rifornimento facile con la soluzione appropriata
  • Inserimento semplice di panni preumidificati grazie all'apertura nel coperchio
  • Utilizzo mobile: portatile