Tetraidrofurano ≥99.7% stabilizzato for HPLC, non UV
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:109-99-9
:
Formula:C₄H₈O
Numero MDL:MFCD00005356
:72.11 g/mol
IndexMerck:14,9211
Punto di ebollizione:66 °C
Punto di fusione:–108 °C
Densità:0.889
Punto di infiammabilità:–17 °C (1 °F)
UN:2056
ADR:3,II
:Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250 ppm
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:203-726-8
REACH:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together