Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Iodoperfluorohexane 98+% stabilizzato
Bottiglia di vetro, 50 g
  B20958.18
1-Iodoperfluorohexane 98+% stabilizzato
  B20958.18
 :  355-43-1
1-Iodoperfluorohexane 98+% stabilizzato
1-Iodoperfluorohexane 98+% stabilizzato
Bottiglia di vetro, 50 g
 :  355-43-1
SFr. 278.00
1 * 50 g
Purity: 98+% CAS No.: 355-43-1 Molecular Formula: CF3(CF2)5I Formula Weight: 445.95 Refractive Index: 1.3290 Melting Point: -45° Boiling Point: 117° Beilstein Reference: 1802118 MDL No.: MFCD00001063
 :  Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
  •  :355-43-1
  •  :C₆F₁₃I
  •  :MFCD00001063
  •  :445.95 g/mol
  •  :117 °C
  •  :–45 °C
  •  :2,063
  •  :Stabilised with copper
  •  :Ambiente
  •  :206-586-6
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    50 g