ContactUsLinkComponent
Sodio fosfato bibasico diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio fosfato bibasico diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
  28040.291
 :  
undefined
Sodio fosfato bibasico diidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
  28040.291
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • As (Arsenic):
    Max. 2 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :177.99 g/mol
 :92.5 °C
 :2.1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :231-448-7
 :10028-24-7
 :Na₂HPO₄·2H₂O
 :MFCD00149182