ContactUsLinkComponent
tetra-Sodio difosfato decaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Reizend
tetra-Sodio difosfato decaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 28053.295
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Reizend
tetra-Sodio difosfato decaidrato ≥97%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 28053.295
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :446.06 g/mol
Schmelzender Platingehalt:990 °C
Dichte:1.82 g/cm³ (25 °C)
EINECS:231-767-1
 :GHS07
Lagertemperatur:Ambiente
CAS-Nummer:13472-36-1
Formel:Na₄P₂O₇·10H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149200