Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio carbonato decaidrato
Sodio carbonato decaidrato
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Sodio carbonato decaidrato
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Sodio carbonato decaidrato
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Soda
  • Numero CAS:6132-02-1
  • Formula:Na₂CO₃·10H₂O
  • Numero MDL:MFCD00149178
  • Molecular Weight:286.14 g/mol
  • Punto di fusione:33 °C
  • Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:207-838-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 65.40 SFr.
    65.40 SFr.
    1 * 500 g
       65.40 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 113.90 SFr.
    113.90 SFr.
    1 * 1 kg
       113.90 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource