Acido citrico monoidrato
Codice catalogo HACH2254232
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:210.14 g/mol
IndexMerck:13,02350
Punto di fusione:135…152 °C
Densità:1.552 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:173.9 °C (closed cup)
EINECS:201-069-1
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:5949-29-1
Formula:C₆H₈O₇.H₂O
Numero MDL:MFCD00149972