ContactUsLinkComponent
Acido citrico monoidrato
  HACH1454999
 :  Hach
 :  
undefined
Acido citrico monoidrato
  HACH1454999
 :  Hach
 :  
  • Conf:
    100
  • Seq:
    0100
 :
 :210.14 g/mol
 :13,02350
 :135…152 °C
 :1.552 g/cm³ (20 °C)
 :173.9 °C (closed cup)
 :201-069-1
 :GHS07
 :Ambiente
 :5949-29-1
 :C₆H₈O₇.H₂O
 :MFCD00149972