Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Acido citrico monoidrato
Acido citrico monoidrato
Acido citrico monoidrato
HACH1454999
:
Hach
:
Acido citrico monoidrato
HACH1454999
:
Hach
:
Conf:
100
Seq:
0100
:
:
210.14 g/mol
:
13,02350
:
135…152 °C
:
1.552 g/cm³ (20 °C)
:
173.9 °C (closed cup)
:
201-069-1
:
GHS07
:
Ambiente
:
5949-29-1
:
C₆H₈O₇.H₂O
:
MFCD00149972