Argento nitrato 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) in soluzione acquosa, VOLUSOL® per Idrometria
Codice catalogo 30489.262
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colourless liquid
- Identification:Passes test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:169.87 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
Numero CAS:7761-88-8
Formula:AgNO₃
Numero MDL:MFCD00003414