Argento nitrato 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 30488.292
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.08533 - 0.08567 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:169.87 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
Numero CAS:7761-88-8
Formula:AgNO₃
Numero MDL:MFCD00003414