Argento nitrato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
7245.1000
: Avantor
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Titer (mol/l):0.0495 - 0.0505
:
:169.87 g/mol
:Ambiente
:231-853-9
:7761-88-8
:AgNO₃
:MFCD00003414