ContactUsLinkComponent
Argento nitrato 0.01 mol/l (0.01 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Environment
Argento nitrato 0.01 mol/l (0.01 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Catalog # 30476.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Environment
Argento nitrato 0.01 mol/l (0.01 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Catalog # 30476.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • NIST traceable:
    Confirmed
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.00998 - 0.01002 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :169.87 g/mol
Density:1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414