Calcio cloruro 1.0 M CaCl2 ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
21114-1L
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Assay:0.995 - 1.005 mol/l
:
:100 °C
:1,09 g/cm³
:110.98 g/mol
:233-140-8
:GHS07
:Ambiente
:10043-52-4
:CaCl₂
:MFCD00010903