Sodio tiosolfato 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
31547.293
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
:
:158.11 g/mol
:Ambiente
:231-867-5
:7772-98-7
:Na₂S₂O₃
:MFCD00003499