ContactUsLinkComponent
Sodio tiosolfato 0.2 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato 0.2 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa
Catalog # HACH2267501
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Sodio tiosolfato 0.2 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa
Catalog # HACH2267501
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499