Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Codice catalogo 4695.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:LDPE ampoule
- Conf:1 Ampoul
- Seq:0501
- Pk Info:50 ml
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:158.11 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-867-5
Numero CAS:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
Numero MDL:MFCD00003499