Sodio tiosolfato 0.0394 M Na2S2O3 (0.0394N) soluzione volumetrica, for the determination of iodine adsorption number (ASTM D 1510), Fluka™
Codice catalogo 35224-1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.998 - 1.002
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
:
:158.11 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C (1.013 hPa)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-867-5
Numero CAS:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
Numero MDL:MFCD00003499