Sodio tiosolfato 0.01 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
1.09909.0001
: Merck
:
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- Seq:0501
- Environmentally Preferable:
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.02 g/cm3 (20 °C)
- pH:9 - 10 (H2O, 20 °C)
: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
:
:158.11 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Ambiente
:231-867-5
:7772-98-7
:Na₂S₂O₃
:MFCD00003499