- Descrizione:Kit per sistema E-Cube, con ossigenatore, serbatoio medio, porte di accesso multiple e tutti i tubi e gli accessori necessari (senza modulo CellCube)
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Superficie di crescita:8500 cm²
- Conf:1 KIT
Il sistema di coltura E-Cube™ è un semplice bioreattore con un'area di crescita cellulare di 8500 cm² per la coltura di cellule ancoraggio-dipendenti con un ingombro di soli 25,4×35,6 cm. Il sistema E-Cube™ rappresenta un semplice metodo per scoprire se le cellule cresceranno nel modulo CellCube® prima di investire in termini di risorse e denaro necessari per il sistema CellCube® più grande e automatizzato. Pompa peristaltica, incubatore CO₂ e terreno non vengono forniti.
Include un ossigenatore, un serbatoio medio, più porte di accesso e tutti i tubi e i raccordi necessari.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.