ContactUsLinkComponent
Scolatoi per colorazione, Schiefferdecker
Scolatoi per colorazione, Schiefferdecker
Catalog # BRND474410
Supplier:  Brand
undefined
Scolatoi per colorazione, Schiefferdecker
Catalog # BRND474410
Supplier:  Brand
Specifications
  • Descrizione:
    Scolatoi per colorazione sec. Schiefferdecker
  • L×P×A:
    70×86×51 mm
  • Conf:
    4
Specifications
About this item
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.