Orders LinkContactUsLinkComponent
Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
Nome del fornitore:   Brand
Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
1 varianti
Product Details & Documents
Camere di conteggio con schema Bürker, inclusi due vetrini coprioggetto per emocitometro.
  • Ognuno dei quadrati più grandi è suddiviso da linee doppie (a distanza di 0,05 mm) in gruppi di 16 quadrati con lati di 0,2 mm
  • I quadrati del gruppo corrispondono per dimensioni alla camera di conteggio Neubauer, ma non sono ulteriormente suddivisi
  • Il reticolo evidenzia 9 quadrati da 1 mm² ciascuno
Questi si utilizzano per il conteggio dei trombociti e degli eritrociti.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Profondità della camera
    Disponibilità
    Price
  • BRND718920
    Counting chamber, with clips, double ruling
    Counting chamber, with clips, double ruling
    Bürker
    0,1 mm
    Discontinued
  • BRND718905
    Counting chamber, without clips, double ruling
    Counting chamber, without clips, double ruling
    Bürker
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.10
    SFr. 75.10
    1 * 1 ST
       SFr. 75.10