Camere di conteggio, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Katalognr. 612-5713
Supplier: Brand
Specifications
- Tipo:Neubauer Improved
- Descrizione:Counting chamber, without clips, bright-line
- Conf:1
Specifications
About this item
Contacelle dotato del medesimo reticolo dell'Improved Neubauer, ma con un fondo della camera rivestito di rodio.
- Il reticolo è inciso nello strato di rodio e appare chiaro con le normali impostazioni dei microscopi
- Se si modifica il contrasto, è possibile invertire l'immagine al microscopio, in modo da far apparire il reticolo più chiaro o più scuro, in base alle necessità