Acido nitrico 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Codice catalogo 7622.9010
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Fustino in plastica
- Conf:10 L
- Seq:5214
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (mol/l):0.995 - 1.005
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.01 g/mol
Densità:1,035 g/cm³ (25 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-714-2
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349