Potassio dicromato concentrate for dilution to 1/60 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
32061.600
:
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:60 mL
- Seq:2385
- Environmentally Preferable:
- Titer (20°C):0.01658 - 0.01675 mol/l
:
:294.18 g/mol
:6.1,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:231-906-6
:3287
:GHS06
:GHS08
:Ambiente
:7778-50-9
:K₂Cr₂O₇
:MFCD00011367