ContactUsLinkComponent
Acido perclorico 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Irritante
Corrosivo
Acido perclorico 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34288-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Corrosivo
Acido perclorico 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34288-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :100.46 g/mol
Densità:1,054 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-512-4
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS05
Numero CAS:7601-90-3
Formula:HClO₄
Numero MDL:MFCD00011325