Standard di conducibilità per la determinazione della conducibilità
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Specifications
- N. MDL:MFCD00011360
- Odore/Profumo:Odourless