Argento nitrato concentrate for dilution to 0.1 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
Catalog # 32056.602
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:60 mL
- Seq:2385
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.0995 to 0.1005 mol/l
- Conforms to BDH 18041:Passes test
Specification Test Results
About this item
CAS Number:7761-88-8
:
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414
:169.87 g/mol
ADR:8,II
:Fiala per preparare 1 l di soluzione
EINECS:231-853-9
UN:3264
:GHS05
:GHS09
Storage Temperature:Ambiente