Acido nitrico concentrate for dilution to 1 mol/l in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Codice catalogo 1.09966.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampolla in vetro
- Conf:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-28 °C
- Boiling Point:120 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:9.4 hPa (20 °C)
- Density:1.38 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.01 g/mol
Densità:1,38 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:2031
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-714-2
:GHS05
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349