ContactUsLinkComponent
Tetrossido di osmio 4% in soluzione acquosa
Tossico
Tetrossido di osmio 4% in soluzione acquosa
Codice catalogo ROTH8088.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Numero CAS:  
Tossico
Tetrossido di osmio 4% in soluzione acquosa
Codice catalogo ROTH8088.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :254.23 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:244-058-7
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS06
Numero CAS:20816-12-0
Formula:O₄Os
Numero MDL:MFCD00011150