ContactUsLinkComponent
Tetrossido di osmio 2% in soluzione acquosa
Toxic
Tetrossido di osmio 2% in soluzione acquosa
Catalog # ROTH7436.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Toxic
Tetrossido di osmio 2% in soluzione acquosa
Catalog # ROTH7436.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Specifications
About this item
 :
 :254.23 g/mol
Storage Temperature:Refrigerata
EINECS:244-058-7
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS06
CAS Number:20816-12-0
Formula:O₄Os
MDL Number:MFCD00011150