Raccordi per tubi, forma a T, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
PP, translucent.
- Free of animal derived components
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Autoclavable
Emballage: Double-bagged to maintain cleanliness.
Spécifications
- Catalog No:
- NALG6151-0312
- NALG6151-0375
- NALG6151-0500
- NALG6151-0125
- NALG6151-0187
- NALG6151-0250
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Spécifications
Frequently Bought Together