ContactUsLinkComponent
Anopore inorganic membranes without support ring, Whatman™
undefined
Anopore inorganic membranes without support ring, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-0663
  • 514-0521
  • 514-0522
  • 514-0523
  • 514-0662
  • Diametro dei pori:
  • 0,20 µm
  • 0,02 µm
  • Spessore:
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • Temperatura massima:
  • 40 °C
  • 400 °C
  • 400 °C
  • 400 °C
  • 40 °C
  • Porosità:
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • Indice di rifrazione:
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
Frequently Bought Together